Learn More
Bel Art™ Anelli di piombo a C per fiasche
Codice prodotto. 11372744
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.31 cm
5.1 cm
5.58 cm
7,11 cm
Diametro (sistema metrico) esterno:
7.62 cm
8.89 cm
10.16 cm
11,43 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Beuta da 500 a 2000 ml
Flaconi da 1.000 a 4.000 ml
Matracci da 125 a 500 ml
Matracci da 250 a 1000 ml
Peso (sistema metrico):
230 g
450 g
680 g
900 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Diametro (sistema metrico) esterno Da utilizzare con (apparecchiatura) Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
11372744 7,11 cm 11,43 cm Flaconi da 1.000 a 4.000 ml 900 g Pezzo
10233553 4.31 cm 7.62 cm Matracci da 125 a 500 ml 230 g Pezzo
11362744 5.58 cm 10.16 cm Beuta da 500 a 2000 ml 680 g Pezzo
11342234 5.1 cm 8.89 cm Matracci da 250 a 1000 ml 450 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11372744 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F183084000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    45.59€ / pezzi 1
    Risparmia 15.41€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Si adattano comodamente intorno alle fiasche con tubi di collegamento sui bracci laterali. Gli anelli di piombo a C Bel Art per fiasche sono disponibili in quattro combinazioni di diametri/pesi.
  • No need to disconnect tubing
  • Lead rings are covered with Vikem vinyl coating to protect glassware
  • Rings are flexible enough to be pulled apart to accommodate wider vessels
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Verde brillante
Capacità Flasks (1 to 4 L)
Materiale Piombo
Posizioni 1
Forma Circolare
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flaconi da 1.000 a 4.000 ml
Lunghezza (sistema metrico) 114 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 2,8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 4,5 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 11,43 cm
Peso (sistema imperiale) 2 libbre
Peso (sistema metrico) 900 g
Include Ring Only
Product Type Accessorio
Diametro (sistema metrico) interno 7,11 cm
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 19 mm
Larghezza (sistema metrico) 114 mm