Learn More
Fisherbrand™ Spatole per cellule
Codice prodotto. 11577692 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polietilene
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11577692 Polietilene pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11577692
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I raschietti monouso rimuovono rapidamente gli strati cellulari.
Disposable lifters quickly remove cell layers
Il raschietto per distacco di cellule Fisherbrand è usato con piastre e cluster di colture cellulari per una rapida rimozione di strati di cellule. Il design monopezzo e la lama a scalpello garantiscono un migliore controllo riducendo al contempo la possibilità di danni del processo di rimozione cellulare.
  • Sterilizzate e confezionate singolarmente con apertura a strappo
  • Lama in copolimero di polietilene con bordo angolato e a scalpello
  • Mantiene il contatto anche con le aree di crescita nelle piastre per colture
Specifica
Materiale Polietilene
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Rimozione di strati di cellule
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre e cluster di colture cellulari
Monouso Sì
Lunghezza (sistema imperiale) lama 0.7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) lama 2 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 17.78 cm
Bordi Angolati e a scalpello
Product Type Scraper per cellule con spatola fissa