Learn More
Fisherbrand™ Raschietti cellulari
Codice prodotto. 11587692 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia:
10 pollici
15 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) lama:
0.7 pollici
1.18 pollici
Size:
Small
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) maniglia Lunghezza (sistema imperiale) lama Size Dimensione della confezione
11587692 15 pollici 1.18 pollici Large pezzi 100
11597692 10 pollici 0.7 pollici Small pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11587692
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per raccogliere facilmente le cellule dalle fiasche per colture cellulari
Easily harvest cells from tissue culture flasks
Fisherbrand Cell Scrapers are appropriate for a variety of cell culture vessels. The uniquely designed handle and blade reduce cell damage during the harvesting process.
  • Presterilized and individually wrapped in peel-open packaging
  • Nonpyrogenic
  • Polyethylene copolymer blade pivots to permit even contact with growth surface
  • Ribbed polystyrene handle provides secure grip and added control
  • Flexible joint between blade and handle eases entry into vessel
  • Pivoting blade improves position control to adjust for difficult angles during cell harvesting
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) lama 1.18 pollici
Lunghezza (sistema metrico) lama 3 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per una varietà di recipienti per colture cellulari
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 15 pollici
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 39 cm
Materiale della lama Copolimero di polietilene
Product Type Raschietto per cellule
Size Large
Materiale Polistirene