Learn More
Fisherbrand™ Spalmatori per cellule
Codice prodotto. 15635467 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Yellow
Sterilità:
Prodotto sterile
Sterile
Dimensioni (sistema imperiale):
1.18 in
2.36 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Sterilità Dimensioni (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15635467 Blu Prodotto sterile 1.18 in pezzi 25
15645467 Yellow Sterile 2.36 in. pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15635467
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Spatole per la distribuzione di cellule infrangibili e riutilizzabili in polipropilene disponibili in due formati, con larghezze della barra di 30 e 60 mm
Spatole per distribuzione cellule infrangibili e riutilizzabili in polipropilene disponibili in due formati, con larghezze della barra di 30 e 60 mm
  • Carta da filtro senza ceneri resistente all'umidità in disco liscio
  • Fibre in 100% linter di cotone
  • Carta lavata in acido
  • Lavaggio finale con acqua demineralizzata
  • Tenore di ceneri: 0.007%
Applicazioni:
  • Analisi di soluzioni acide e filtrazione a pressione
  • Industria alimentare
  • Industrie di bevande
  • Analisi atmosferiche
Order Info
Disponibili sterili (in confezione singola) o non sterili
Specifica
Autoclavabile Sì
Colore Blu
Da utilizzare con (apparecchiatura) Piastre doppie preparate
Dimensioni (sistema imperiale) 1.18 in
Dimensioni (sistema metrico) 3 cm
Materiale Polipropilene
Product Type Spalmatore per cellule
Sterilità Prodotto sterile