Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini filettati in vetro trasparente di classe A con tappi attaccati: Liner cono in PE Poly-Seal™
Codice prodotto. 11537733 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
25 ml
30 ml
Altezza (sistema metrico):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
Packungsgröße:
pezzi 144
pezzi 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione chiusura unitSize
11537733 8 ml 63 mm 17 mm 15-425 pezzi 144
11547733 12 ml 68 mm 19 mm 15-425 pezzi 144
11553522 16 ml 73 mm 21 mm 18-400 pezzi 144
11593522 25 ml 60 mm 28 mm 24-400 pezzi 72
11573522 30 ml 94 mm 25 mm 22-400 pezzi 144
11563522 24 ml 88 mm 23 mm 20-400 pezzi 144
11660112 4 ml 48 mm 15 mm 13-425 pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11537733
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Chiusure a vite fenoliche nere attaccate
Con rivestimento interno conico in polietilene a bassa densità Poly-Seal
With low-density polyethylene Poly-Seal cone liners
  • Fiale per uso generico
  • In vetro borosilicato tipo I, classe A
  • Le fiale corte sono caratterizzate da un profilo basso per una maggiore stabilità e per la conservazione dei composti
  • Confezionati in vassoi con divisori
Compliance
Soddisfano gli standard ASTM™ di tipo I, classe A e USP di tipo I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Classificazione A
Material (Liner) Polycone
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Materiale Vetro borosilicato (tipo 1 classe A)
Sterilità Non sterile
Monouso
Volume (sistema metrico) 8 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per uso generico
N. per confezione 144
Volume (sistema imperiale) 2 dramme
Product Line Poly-Seal
Volume (sistema metrico) totale 8 mL
Materiale chiusura Fenolico
Tipo di chiusura Raccordo
Quantità Confezione da 144
Dimensione chiusura 15-425
Certificazione/Conformità ASTM, USP Tipo I
Altezza (sistema metrico) 63 mm
Product Type Vial
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.