Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini filettati in vetro trasparente di classe A con tappi attaccati: Liner cono in PE Poly-Seal™
Codice prodotto. p-4909195 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
20 ml
30 ml
Altezza (sistema metrico):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione chiusura Dimensione della confezione
11547733 12 ml 68 mm 19 mm 15-425 pezzi 144
11553522 16 ml 73 mm 21 mm 18-400 pezzi 144
11593522 20 ml 60 mm 28 mm 24-400 pezzi 72
11573522 30 ml 94 mm 25 mm 22-400 pezzi 144
11537733 8 ml 63 mm 17 mm 15-425 pezzi 144
11563522 24 ml 88 mm 23 mm 20-400 pezzi 144
11660112 4 ml 48 mm 15 mm 13-425 pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11547733
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Chiusure a vite fenoliche nere attaccate
Con rivestimento interno conico in polietilene a bassa densità Poly-Seal
With low-density polyethylene Poly-Seal cone liners
  • Fiale per uso generico
  • In vetro borosilicato tipo I, classe A
  • Le fiale corte sono caratterizzate da un profilo basso per una maggiore stabilità e per la conservazione dei composti
  • Confezionati in vassoi con divisori
Compliance
Soddisfano gli standard ASTM™ di tipo I, classe A e USP di tipo I
Specifica
Classificazione A
Material (Liner) LDPE
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 19 mm
Materiale Vetro borosilicato
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 12 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per uso generico
Volume (sistema imperiale) 3 dr.
Product Line Poly-Seal
Volume (sistema metrico) totale 12 mL
Materiale chiusura Fenolico
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 144/Pk.
Dimensione chiusura 15-425
Marking Spot No
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM, USP Tipo I
Altezza (sistema metrico) 68 mm
Product Type Vial