Learn More
Fisherbrand™ Fiale filettate in vetro trasparente di classe A con tappi, liner in gomma bianca 14B rivestita in PTFE
Codice prodotto. 11553542 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 ml
24 ml
Altezza (sistema metrico):
38 mm
85 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
17 mm
23 mm
Dimensione chiusura:
15-425
20-400
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione chiusura Dimensione della confezione
11553542 4 ml 38 mm 17 mm 15-425 pezzi 200
11583532 24 ml 85 mm 23 mm 20-400 pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11553542
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Chiusure a vite fenoliche nere attaccate
Rivestimento in gomma con esterno in PTFE, bianco, 14B
With PTFE-faced, white, 14B rubber liner
  • General-purpose clear glass threaded vials with caps attached to maintain cleanliness
  • Made from Type I, Class A borosilicate glass conforming to ASTM E438 requirements
  • PTFE-faced white 14B rubber liner suitable for organic samples
  • Short style vials feature low profile for greater stability and compound storage
  • Packaged in partitioned trays for easy sample inventory and storage
  • Replacement caps available separately
Compliance
Soddisfano gli standard ASTM™ di tipo I, classe A e USP di tipo I
Specifica
Classificazione A
Material (Liner) Gomma
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Materiale Vetro borosilicato
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 4 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per fiale per uso generico per materiali fotosensibili
Volume (sistema imperiale) 1 dr.
Volume (sistema metrico) totale 4 mL
Materiale chiusura Fenolico
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 200/Cs.
Dimensione chiusura 15-425
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM, USP Tipo I
Altezza (sistema metrico) 38 mm
Product Type Vial