Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Class B Amber Glass Threaded Vials
Codice prodotto. 17698235 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.7 mL
Altezza (sistema metrico):
45 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
Volume (sistema imperiale):
1 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Volume (sistema imperiale) Dimensione della confezione
17698235 3.7 mL 45 mm 15 mm 1 dr. pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17698235
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Includes
Black phenolic screw-top closures with white rubber liners
Fisherbrand™ Class B Amber Glass Threaded Vials are general-purpose vials designed to protect light-sensitive materials. Made from Type I borosilicate amber glass, they are autoclavable and supplied with black screw-top caps and white rubber liners.
General-purpose vials for light-sensitive materials
  • Made from Type I, Class B amber borosilicate glass conforming to USP Type I requirements
  • Amber glass protects light-sensitive contents from degradation
  • Autoclavable for sterilisation compatibility
  • Supplied with black screw-top phenolic caps and PTFE-faced white rubber liners
  • Caps packed separately
  • Available in multiple dram sizes with GPI screw thread finishes
Order Info
Closures are packaged separately
Specifica
Classificazione B
Material (Liner) Rubber
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Borosilicate Glass
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 3.7 mL
Da utilizzare con (applicazione) Per fiale per uso generico per materiali fotosensibili
Volume (sistema imperiale) 1 dr.
Volume (sistema metrico) totale 3.7 mL
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 144/Pk.
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot No
Autoclavabile Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Product Type Vial