Learn More
Fisherbrand™ Fiale filettate di classe B in vetro ambrato con tappi attaccati
Sfoglia Tutto Fisherbrand ProdottiSpecifica
Specifica
| Classificazione | Classe A |
| Material (Liner) | Gomma rivestita in Teflon |
| Colore | Ambra |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato tipo 1 classe A |
| Sterilità | Non-sterile |
| Monouso | Single-use |
| Volume (sistema metrico) | 8 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per fiale per uso generico per materiali fotosensibili |
| N. per confezione | 144 |
| Vedi altri risultati |