Learn More
Fisherbrand™ Fiale filettate di classe B in vetro ambrato con tappi attaccati
Codice prodotto. 11503552 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
4 mL
8 ml
20 mL
40 ml
Altezza (sistema metrico):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Volume (sistema imperiale):
0.5 dr.
1 dr.
10.82 dr.
2.16 dr.
5.4 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
pezzi 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Volume (sistema imperiale) Dimensione della confezione
11503552 20 mL 60 mm 28 mm 5.4 dr. pezzi 72
11573542 2 ml 38 mm 12 mm 0.5 dr. pezzi 288
11513552 40 ml 98 mm 28 mm 10.82 dr. pezzi 72
11583542 4 mL 48 mm 15 mm 1 dr. pezzi 144
11309493 8 ml 63 mm 17 mm 2.16 dr. pezzi 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11503552
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Attached black phenolic screw-top closures with PTFE-faced white 14B rubber liners
Fisherbrand™ Class B Amber Glass Threaded Vials with Attached Caps are manufactured from Type I borosilicate amber glass and feature attached black phenolic screw-top closures with PTFE-faced white 14B rubber liners for reliable sample protection.
Type I, Class B amber borosilicate glass
  • Filettato
  • Attached black phenolic screw-top closures with PTFE-faced white 14B rubber liners
Compliance
Meet ASTM™ Type I, Class B and USP Type I standards
Specifica
Classificazione B
Material (Liner) Teflon-faced Rubber
Colore Ambra
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Amber Glass (Class B)
Pre-intagliato No
Sterilità Non sterile
Monouso Sì
Volume (sistema metrico) 20 mL
Da utilizzare con (applicazione) Per fiale per uso generico per materiali fotosensibili
N. per confezione 72
Volume (sistema imperiale) 5.4 dr.
Volume (sistema metrico) totale 20 mL
Materiale chiusura Fenolico
Tipo di chiusura Fitted
Quantità 72 Pack
Dimensione chiusura 24-400
Marking Spot No
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Certificazione/Conformità ASTM, USP Tipo I
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Product Type Vial