Learn More
Fisherbrand™ Contenitori a imboccatura larga in PET trasparenti
I contenitori a imboccatura larga in PET sono disponibili con capacità di 60, 125e 250 ml
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Codice prodotto. 15341351
  • 43.95€ / pezzi 48
Spedizione stimata
13-03-2019
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Clear and transparent for easy sample identification
  • PET is stress and impact resistant
  • Provides a good alcohol and solvent barrier
Specifica
Specifica
4.2 once, 125 ml
ISO 9001
Polietilene in schiuma
PET, PET
Bottiglia impaccatore a imboccatura larga, Bottiglia impaccatore a imboccatura larga
38-400
Larga
Rotondo
120 ml
Polipropilene
Trasparente, Trasparente
48/cassa
Bianco
Schiuma PE
38-400
A vite
Videos