Learn More
Fisherbrand™ Vasi standard con lati dritti trasparenti con tappi con rivestimento in PE rivestito in PTFE
Codice prodotto. 11593762 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
43-400 mm
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Quantità:
12/Cs.
144/Cs.
24/Cs.
384/Cs.
48/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 144
pezzi 24
pezzi 384
pezzi 48
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Quantità unitSize
11593762 30 mL 43-400 mm 384/Cs. pezzi 384
11714339 30 mL 43-400 mm 48/Cs. pezzi 48
11724339 60 mL 53-400 mm 24/Cs. pezzi 24
11523772 60 mL 53-400 mm 144/Cs. pezzi 144
11734339 125 ml 58-400 mm 24/Cs. pezzi 24
11778789 250 ml 70-400 mm 12/Cs. pezzi 12
11744339 473 ml 89-400 mm 12/Cs. pezzi 12
11754339 1000 ml 89-400 mm 12/Cs. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11593762
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Recipienti trasparenti multifunzione per la massima visibilità del contenuto. I recipienti con lati dritti trasparenti Fisherbrand™ con tappi con rivestimento in PE rivestito in PTFE sono disponibili in una vasta gamma di misure, da 1 a 32 once.
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
  • Designed without shoulders for maximum storage capacity
  • Wide mouth for easy filling
Specifica
Capacità 1 oz., 30mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Clear
Materiale Glass
Imballaggio 384/Cs.
Quantità 384/Cs.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno PE Foam/PTFE
Finitura collo 43-400
Closure Included
Bocca Larga
Forma Straight-sided, Round
Product Type Straight-sided Round Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 43-400 mm
Tipo di chiusura Screw Cap