Learn More
Fisherbrand™ Combs for Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 1mm Thick
Codice prodotto. 11583392 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di pozzetti:
12
16
20
25
28
40
50
Volume (sistema metrico) di campione:
15 μL
17 μL
26 μL
30 μL
40 μL
52 μL
72 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di pozzetti Volume (sistema metrico) di campione Dimensione della confezione
11583392 50 15 μL Pezzo
11523392 12 72 μL Pezzo
11533392 16 52 μL Pezzo
11543392 20 40 μL Pezzo
11553392 25 30 μL Pezzo
11563392 28 26 μL Pezzo
11573392 40 17 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11583392
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use with Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Supplied as standard
  • Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid comb back prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
  • 12-sample, 25-sample and 50-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units
Tipo Comb
N. di pozzetti 50
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Volume (sistema metrico) di campione 15 μL