Learn More
Fisherbrand™ Combs for Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 1mm Thick
Codice prodotto. 11573362 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. di pozzetti:
4
8
10
12
16
20
26
Volume (sistema metrico) di campione:
22 μL
29 μL
40 μL
42 μL
52 μL
67 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di pozzetti Volume (sistema metrico) di campione unitSize
11573362 20 22 μL Pezzo
11543362 10 52 μL Pezzo
11553362 12 40 μL Pezzo
11563362 16 29 μL Pezzo
11523362 4 42 μL Pezzo
11533362 8 67 μL Pezzo
11583362 26 - Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11573362
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Supplied as standard
  • Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid comb back prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units
Tipo Comb
N. di pozzetti 20
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Volume (sistema metrico) di campione 22 μL