Learn More
Fisherbrand™ Combs for SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units, 0.75mm Thick
For use with SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11857563
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • For tightly resolved bands
  • Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid comb back prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
  • 8-sample and 12-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
Black
Comb
1 Each
8 μL
Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
8
0.75 mm