Learn More
Fisherbrand™ Combs for SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units, 1.5mm Thick
Codice prodotto. 11803483
Cambia vista
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
16
2 Prep, 2 Marker
4 Prep, 2 Marker
8
Volume (sistema metrico) di campione:
15 μL
17 μL
20 μL
27 μL
37 μL
72 μL
135 μL
304 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di pozzetti Volume (sistema metrico) di campione unitSize
11803483 10 27 μL Pezzo
11833483 1 Prep, 1 Marker 304 μL Pezzo
11873483 12 20 μL Pezzo
11813493 16 15 μL Pezzo
11857553 2 Prep, 2 Marker 135 μL Pezzo
11897553 4 Prep, 2 Marker 72 μL Pezzo
11837563 8 37 μL Pezzo
11877563 8 17 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11803483
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units.
  • Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
  • Maximises sample volume
  • Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid comb back prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
  • 8-sample and 12-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Colore Red
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 10
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Volume (sistema metrico) di campione 27 μL