Learn More
Fisherbrand™ Combs for SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units, 1.5mm Thick
Codice prodotto. 11873483
Cambia vista
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
16
2 Prep, 2 Marker
4 Prep, 2 Marker
8
Volume (sistema metrico) di campione:
15 μL
17 μL
20 μL
27 μL
37 μL
72 μL
135 μL
304 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di pozzetti Volume (sistema metrico) di campione unitSize
11873483 12 20 μL Pezzo
11803483 10 27 μL Pezzo
11833483 1 Prep, 1 Marker 304 μL Pezzo
11813493 16 15 μL Pezzo
11857553 2 Prep, 2 Marker 135 μL Pezzo
11897553 4 Prep, 2 Marker 72 μL Pezzo
11837563 8 37 μL Pezzo
11877563 8 17 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11873483
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units.
  • Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
  • Maximises sample volume
  • Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid comb back prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
  • 8-sample and 12-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Colore Red
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 12
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Volume (sistema metrico) di campione 20 μL