Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 0.2 mL PCR tube strips |
| Colore | Black |
| Materiale | Aluminum |
| Forma | Rettangolare |
| Capacità | 96 (0.2 mL PCR Tube Strips) |
| Product Type | Cryo Block |
| Quantità | 1 |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -122.8°F |
| Temperature Range (Metric) | -86°C |
| Dimensioni (L x P x A) | 119 x 101 x 38 mm |
| Vedi altri risultati |