Learn More
Fisherbrand™ Lightweight Cotton Lisle Inspection Gloves
Codice prodotto. 12865393 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Jumbo
Medium
Dimensione della confezione:
pezzi 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12865393 Medium pezzi 12
30280310 Jumbo pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12865393
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for general inspection work, or for use as liners underneath unlined liquid proof gloves.
  • 100% cotton lisle gloves
  • Two-piece construction
  • Wear alone for inspection purposes
  • Can be used as liners under liquid proof gloves
  • Ambidextrous
Specifica
Struttura Cut and Sewn
Coating Material Uncoated
Colore White
Monouso Single-use
Hand Ambidestri
Latex Free Yes
Materiale Cotton
Product Type Inspection Gloves
Size Medium
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Inspection, Electronics Assembly
Sesso Women's
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm