Learn More
Fisherbrand™ Penna da banco
Codice prodotto. 11862710 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
LCD
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display Dimensione della confezione
11862710 LCD Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11862710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.50€
    20.37€ / pezzi 1
    Risparmia 12.13€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il marcatore/contatore digitale combinato si adatta all'uso sia in laboratorio che in stabilimento.
Fisherbrand™ Counter-Pens can be used to count cell growth on Petri dishes, inventory parts, or tally samples received. Combination marker/digital counter suits both laboratory and plant use. Perfect as a Colony counter.
Ad ogni marcatura eseguita con la penna in feltro, il contatore emette un segnale acustico e il relativo LCD di facile lettura visualizza il conteggio. Può essere utilizzata per contare la crescita cellulare sulle piastre di Petri, articoli di inventario o campioni ricevuti.
  • Le marcature tengono selezionato il punto mentre il contatore traccia il totale
  • Il tocco, il suono e il conteggio avvengono contemporaneamente
  • Il contatore legge fino a 99,999
  • Ripristino a prova di errore
Order Info
Lunghezza: 6 pollici (15.2 cm). Peso: 1 once (28.4 g)
Specifica
Product Type Penna da banco
Tipo di display LCD
Descrizione Exhausted batteries should be replaced with a number 392 silver oxide battery
Testo visualizzato 99999
Materiale Plastica ABS
Quantità Ciascuno
Lunghezza (sistema imperiale) 6.67 in.
Lunghezza (sistema metrico) 15.2 cm
Peso (sistema imperiale) 1 oz.
Peso (sistema metrico) 28.4 g
Da utilizzare con (applicazione) Per la conta della crescita cellulare sulle piastre di Petri, articoli di inventario e campioni ricevuti