Learn More
Fisherbrand™ Contenitori per la conservazione di fiale criogeniche
Codice prodotto. 11788029 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
5 mL Cryo Vials
Flaconi criogenici filettati da 1.2 a 2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11788029 Flaconi criogenici filettati da 1.2 a 2 ml pezzi 4
12902431 Flaconi criogenici filettati da 1.2 a 2 ml pezzi 24
12912431 5 mL Cryo Vials pezzi 24
11798029 5 mL Cryo Vials pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11788029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.21€
    24.16€ / pezzi 4
    Risparmia 21.05€
    46% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Suitable for ultra-low temperature storage of both internally and externally threaded cryogenic vials
Suitable for ultra-low temperature storage of both internally and externally threaded cryogenic vials
  • 81-Place white polycarbonate storage boxes
  • Use in mechanical freezers and liquid nitrogen Dewars
  • Cover is printed with a 9 x 9 numbered grid for inventory purposes
  • Stackable
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Bianco
Materiale Policarbonato
Forma Square
Tipo Scatola di conservazione per congelatore
Da utilizzare con (applicazione) Per stoccaggio a temperatura ultra bassa di flaconi criogenici a filettatura interna ed esterna
Capacità Flaconi criogenici filettati da 1.2 a 2 ml
Array di provette 9 x 9
Dimensioni (L x P x A) 5.25 x 5.25 x 2 pollici (13.3 x 13.3 x 5 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 2 in.
Altezza (sistema metrico) 5 cm
Peso (sistema metrico) 4.31 kg