Learn More
Hellma Cylindrical Cells
Codice prodotto. 12711705
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza del percorso Dimensione della confezione
12711705 10 mm Pezzo
10126690 50 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12711705 Fornitore Hellma N. del fornitore 1201040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    151.00€ / pezzi 1
    Risparmia 14.00€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 18-11-2026
Fit standard cell holders
Cylindrical cells have a filler neck and tapered PTFE stopper (two necks and stoppers on 50 and 100mm lightpath cells).
  • Uniform diameter of 22mm
  • Available with Suprasil™ quartz or near-UV glass windows
Specifica
Materiale Suprasil
Include Suprasil quartz window; One stopper
Lunghezza del percorso 10 mm