Learn More
Fisherbrand™ Piastre per pesatura in alluminio monouso con lati scanalati
Codice prodotto. 11739418 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
60 mL
75 mL
200 mL
500 mL
Diametro (sistema metrico) parte superiore interna:
43 mm
62 mm
64 mm
109 mm
180 mm
Diametro (sistema metrico) base interna:
40 mm
46 mm
59 mm
77 mm
137 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore interna Diametro (sistema metrico) base interna unitSize
11739418 60 mL 64 mm 59 mm pezzi 1200
11729418 20 mL 43 mm 40 mm pezzi 1000
11749418 75 mL 62 mm 46 mm pezzi 1000
11784059 500 mL 180 mm 137 mm pezzi 50
11774059 200 mL 109 mm 77 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11739418
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Useful as evaporating and general utility dishes
Fisherbrand™ Disposable Aluminum Dishes with Fluted Sides are inexpensive enough for single use; useful as evaporating and general utility dishes
Larger sizes are ideal for food processing applications.
  • Made of lightweight aluminum
  • Flat bottoms
  • Fluted or slightly fluted sides
  • Flanged rims
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Monouso
Materiale Alluminio
Forma Piatta
Tipo Piastra per pesatura
Da utilizzare con (applicazione) Utili come piastre di evaporazione e per uso generico
Diametro (sistema metrico) base interna 59 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore interna 64 mm
Diametro (sistema metrico) 59 mm (Inner Base), 64 mm (Inner Top)