Learn More
Fisherbrand™ Piastre per pesatura in alluminio monouso con lati scanalati
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiSpecifica
Specifica
| Forma del fondo | Flat |
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Alluminio |
| Forma | Piatta |
| Tipo | Piastra per pesatura |
| Da utilizzare con (applicazione) | Utili come piastre di evaporazione e per uso generico |
| Diametro (sistema metrico) base interna | 77 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore interna | 109 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 109 (Inner Top) mm, 77 mm (Inner Base) |