Learn More
Fisherbrand™ Vassoi per pesatura/essiccazione in alluminio monouso
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescription
I piatti di pesatura/essiccazione monouso in alluminio Fisherbrand™ costituiscono una scelta vantaggiosa ed affidabile per applicazioni di laboratorio monouso. Per pesatura, essiccazione e altri usi comuni. Compatibilità con la maggior parte delle bilance e degli analizzatori di umidità più diffusi. Possibilità di scegliere tra vassoi del diametro di 10.9 cm e di 12.2 cm.
- General-purpose weighing pans also used for dispensing, storage, evaporating and drying
- Compatible with many popular balances and moisture analyzers, including:
- Ohaus™, Mettler Toledo™, Sartorius™, Denver Instrument™ and more
- Constructed of durable aluminum to hold up to lab uses
- Choice of:
- 10.9cm (4.25 in.) dishes with slightly fluted sides and beaded rim
- 12.2cm (4.75 in.) dishes with flat tops
Specifications
Specifications
| Forma del fondo | Flat |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Alluminio |
| Forma | Circular |
| Tipo | Vassoio per pesatura/essiccazione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Vassoi per uso generico utilizzati anche per dispensazione, stoccaggio |
| Altezza (sistema metrico) | 31 mm |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore interna | 122 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 100.5 mm (Inner Top) |