Learn More
Fisherbrand™ Vassoi per pesatura/essiccazione in alluminio monouso
Codice prodotto. 11764059 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
60 mL
Diametro (sistema metrico) parte superiore interna:
122 mm
Altezza (sistema metrico):
5.1 mm
31 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore interna Altezza (sistema metrico) unitSize
11764059 50 mL 122 mm 5.1 mm pezzi 1000
11754059 60 mL 122 mm 31 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11764059
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per pesatura, essiccazione e altri usi comuni. Compatibilità con la maggior parte delle bilance e degli analizzatori di umidità più diffusi. Possibilità di scegliere tra vassoi del diametro di 10.9 cm e di 12.2 cm.
I piatti di pesatura/essiccazione monouso in alluminio Fisherbrand™ costituiscono una scelta vantaggiosa ed affidabile per applicazioni di laboratorio monouso. Per pesatura, essiccazione e altri usi comuni. Compatibilità con la maggior parte delle bilance e degli analizzatori di umidità più diffusi. Possibilità di scegliere tra vassoi del diametro di 10.9 cm e di 12.2 cm.
  • General-purpose weighing pans also used for dispensing, storage, evaporating and drying
  • Compatible with many popular balances and moisture analyzers, including:
    • Ohaus™, Mettler Toledo™, Sartorius™, Denver Instrument™ and more
  • Constructed of durable aluminum to hold up to lab uses
  • Choice of:
    • 10.9cm (4.25 in.) dishes with slightly fluted sides and beaded rim
    • 12.2cm (4.75 in.) dishes with flat tops
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Monouso Single-use
Materiale Aluminum
Forma Circular
Tipo Weighing Pan
Da utilizzare con (applicazione) General purpose
Altezza (sistema metrico) 5.1 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore interna 122 mm
Diametro (sistema metrico) 122 mm (Inner Top)