Learn More
FISHERBRAND™ Provette monouso in vetro borosilicato con estremità piatta
Codice prodotto. 11547403 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
6 mL
10 mL
13 mL
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
36 mL
55 mL
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Tipo di design:
Fondo uniforme
Liscio
Plain
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Tipo di design Dimensione della confezione
11547403 15 mL 100 mm 16 mm Fondo uniforme pezzi 1000
12347279 4 mL 75 mm 10 mm Plain pezzi 1000
11517403 6 mL 75 mm 12 mm Fondo uniforme pezzi 1000
11527403 10 mL 100 mm 13 mm Plain pezzi 1000
11537403 13 mL 85 mm 15 mm Plain pezzi 1000
11557403 19 mL 125 mm 16 mm Fondo uniforme pezzi 1000
11577403 23 mL 150 mm 16 mm Fondo uniforme pezzi 1000
11587403 28 mL 150 mm 18 mm Fondo uniforme pezzi 500
11597403 36 mL 150 mm 20 mm Plain pezzi 500
11507413 55 mL 150 mm 25 mm Liscio pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11547403
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Queste provette sono ideate per colture di tessuti e per applicazioni di chimica clinica. Le provette monouso Fisherbrand™ con fondo piatto sono in vetro borosilicato per ridurre variazioni di pH e potenziali contaminazioni dovute al vetro sodico-calcico.
  • Premium quality borosilicate glass construction reduces pH changes and minimises contaminants potentially leached from soda lime glass
  • Sturdy, uniform bottoms and consistent lengths for reliable performance
  • Approximate wall thickness of 0.6mm for a light-walled design
  • Suitable for cell washing procedures
  • Tubes are packed in convenient trays for ease of use on bench tops and in drawers
  • Trays are shrink-wrapped in plastic film, keeping tubes in constant alignment for protection
Specifica
Tipo di design Fondo uniforme
Descrizione Provetta per coltura
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro borosilicato
Forma Cylindrical
Monouso Sì
Da utilizzare con Indicato per procedure di lavaggio cellule
Quantità Confezione da 1000
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Product Type Disposable Culture Tube