Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con tappo a vite in polipropilene
Codice prodotto. 11527413 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
Quantità:
250/Tray
250/vassoio
500/Tray
Confezione da 1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Quantità Dimensione della confezione
11527413 100 mm 16 mm Confezione da 1000 pezzi 1000
10421541 125 mm 16 mm 250/vassoio pezzi 1000
11557413 150 mm 16 mm 250/Tray pezzi 1000
11567413 125 mm 20 mm 250/Tray pezzi 500
11577413 150 mm 20 mm 250/Tray pezzi 500
11517413 100 mm 13 mm 500/Tray pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11527413 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore 73750M99
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1107.75€
    367.14€ / pezzi 1000
    Risparmia 740.61€
    66% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides chemical stability and biological inertness of hard, borosilicate glass at price of disposable tubes
  • Natural linerless polypropylene screw cap
  • With marking spot
Ideal for tissue culture, bacteriology, clinical chemistry, blood typing, and crossmatching procedures
Order Info
Confezionato in vassoi da 250 o 500
Specifica
Colore chiusura Natural
Materiale chiusura Polipropilene
Descrizione Provetta per analisi
Capacità (sistema metrico) 12 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro borosilicato
Monouso Sì
Da utilizzare con Coltura di tessuti, batteriologia, chimica clinica, tipizzazione dei gruppi sanguigni e procedure di compatibilità incrociata.; Coltura tissutale, batteriologia, chimica clinica, tipizzazione del sangue e procedure di compatibilità crociata.
Include Tappo
Tipo di etichetta Area per marcatura
Imballaggio Vassoio; Vassoi termoretraibili
Quantità Confezione da 1000
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura Sì
Product Type Disposable Culture Tube