Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con tappo a vite in polipropilene
Codice prodotto. 11577413
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
Quantità:
250/Tray
250/vassoio
500/Tray
Confezione da 1000
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Quantità unitSize
11577413 150 mm 20 mm 250/Tray pezzi 500
11527413 100 mm 16 mm Confezione da 1000 pezzi 1000
10421541 125 mm 16 mm 250/vassoio pezzi 1000
11557413 150 mm 16 mm 250/Tray pezzi 1000
11567413 125 mm 20 mm 250/Tray pezzi 500
11517413 100 mm 13 mm 500/Tray pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11577413
Spedizione stimata: 30-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides chemical stability and biological inertness of hard, borosilicate glass at price of disposable tubes
  • Natural linerless polypropylene screw cap
  • With marking spot
Ideal for tissue culture, bacteriology, clinical chemistry, blood typing, and crossmatching procedures
Order Info
Confezionato in vassoi da 250 o 500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass
Monouso Single-use
Da utilizzare con Provides chemical stability and biological inertness of hard, borosilicate glass at price of disposable tubes
Tipo di etichetta Marking Spot
Imballaggio Tray
Quantità 250/Tray
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Disposable Culture Tube