Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con estremità filettata
Codice prodotto. 11527423 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 ml
12 ml
16 ml
20 mL
25 ml
30 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Tipo di etichetta:
Area per marcatura
Marking Spot
Nessuno
None
Dimensioni filo:
13-415
15-415
18-415
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Tipo di etichetta Dimensioni filo Dimensione della confezione
11527423 16 ml 125 mm Area per marcatura 15-415 pezzi 1000
11567423 8 ml 100 mm Nessuno 13-415 pezzi 1000
11577423 20 mL 150 mm None 15-415 pezzi 1000
11587423 30 mL 150 mm None 18-415 pezzi 500
11537423 20 mL 150 mm Marking Spot 15-415 pezzi 1000
12327279 12 ml 100 mm Area per marcatura 15-415 pezzi 1000
11557423 30 mL 150 mm Marking Spot 18-415 pezzi 500
11587413 8 ml 100 mm Area per marcatura 13-415 pezzi 1000
11547423 25 ml 125 mm Area per marcatura 18-415 pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11527423
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available with or without marking spot
  • Round bottom
  • Without caps
Order Info
Forniti in vassoi con ripiani termoretratti da 500
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E438, tipo I, classe B
Capacità (sistema metrico) 16 ml
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale Vetro borosilicato
Monouso
Da utilizzare con Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali
Tipo di etichetta Area per marcatura
Imballaggio Vassoio
Dimensioni filo 15-415
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Tipo di chiusura Senza
Product Type Disposable Culture Tube