Learn More
Fisherbrand™ Provette monouso in vetro borosilicato con estremità filettata
Codice prodotto. 11567423 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 ml
12 ml
16 ml
20 mL
25 ml
30 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Tipo di etichetta:
Area per marcatura
Marking Spot
Nessuno
None
Dimensioni filo:
13-415
15-415
18-415
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Tipo di etichetta Dimensioni filo unitSize
11567423 8 ml 100 mm Nessuno 13-415 pezzi 1000
11577423 20 mL 150 mm None 15-415 pezzi 1000
11587423 30 mL 150 mm None 18-415 pezzi 500
11527423 16 ml 125 mm Area per marcatura 15-415 pezzi 1000
11537423 20 mL 150 mm Marking Spot 15-415 pezzi 1000
12327279 12 ml 100 mm Area per marcatura 15-415 pezzi 1000
11557423 30 mL 150 mm Marking Spot 18-415 pezzi 500
11587413 8 ml 100 mm Area per marcatura 13-415 pezzi 1000
11547423 25 ml 125 mm Area per marcatura 18-415 pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11567423
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available with or without marking spot
  • Round bottom
  • Without caps
Order Info
Forniti in vassoi con ripiani termoretratti da 500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP tipo I, ASTM E 438 tipo I, Classe B
Capacità (sistema metrico) 8 ml
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro borosilicato
Monouso
Da utilizzare con Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali
Tipo di etichetta Nessuno
Imballaggio Confezione da 1000; Vassoio
Dimensioni filo 13-415
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Tipo di chiusura Senza
Product Type Provetta per coltura