Learn More
Fisherbrand™ Cuvette monouso
Codice prodotto. 11682599 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
4.5 mL
Tipo:
Cuvette
Semi-micro Cell
Standard Cuvette
Materiale:
Acrilico
Metacrilato
Methacrylate
Polistirene
Wavelength Range:
285 to 750 nm
Da 340 a 750 nm
da 285 a 750 nm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo Materiale Wavelength Range Dimensione della confezione
11682599 4.5 mL Standard Cuvette Polistirene Da 340 a 750 nm pezzi 500
11954395 4.5 mL Cuvette Polistirene Da 340 a 750 nm pezzi 500
11944385 4.5 mL Standard Cuvette Acrilico da 285 a 750 nm pezzi 500
11924405 4.5 mL Cuvette Metacrilato da 285 a 750 nm pezzi 500
11602609 1.5 mL Semi-micro Cell Polistirene Da 340 a 750 nm pezzi 500
11904385 1.5 mL Semi-micro Cell Methacrylate 285 to 750 nm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11682599
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Possibilità di scelta tra polistirene o metacrilato
Fisherbrand™ Disposable Cuvettes are available in choice of polystyrene or methacrylate. Select polystyrene cuvets for assays in visible spectral range (340 to 750nm); for accuracy throughout UV/Vis range (285 to 750nm), choose cuvets made from a superior grade of methacrylate.
  • Disposable 10mm pathlength cuvets designed for visible and UV/Vis assays
  • Clear four-sided cuvets are ideal for fluorimetry and nephelometry, as well as spectrophotometry
  • Scale down assay volumes and save on reagents by using semimicro cuvets with capacity to 1.5mL
  • Molded-in arrow indicates direction of transmission on standard and semimicro cuvets—helping assure uniformity
  • Each case contains cuvets with same mold impression number—assuring precision between samples—standard deviation is <±0.005 extinction units between cuvets
Order Info
Confezione da 100 cuvette per vassoio impilabile; cinque vassoi in una confezione. Dimensioni esterne: 0.47 L x 0.47 P x 1.77 pollici A (12 x 12 x 45 mm).
Specifica
Tipo Standard Cuvette
Monouso Sì
Capacità (sistema metrico) 4.5 mL
Materiale Polistirene
Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
Quantità Contenitore da 500
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range Da 340 a 750 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spectrophotometers, Fluorometers, Nephelometers
Larghezza (sistema metrico) 12 mm
Da utilizzare con (applicazione) Spectrophotometry