Learn More
Fisherbrand™ Disposable Divided Well Pipette Basins
Codice prodotto. 15671424 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Imballaggio:
10/Bag
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Imballaggio Dimensione della confezione
15671424 Sterile 10/Bag pezzi 100
16666015 Sterile Individually Wrapped pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15671424
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disposable basins offer convenience, fast cleanup
  • Easy-pour corners for quick disposal of excess sample solution
  • Gamma-irradiated sterilized basins
  • Packaged in easy-to-open bags to reduce contamination risks
  • Divided well design allows for the pipetting of two reagents at the same time
  • Dimensions: 5.7L × 2.4W × 0.8 in.H (14.5 × 6.3 × 2.1cm)
Specifica
Descrizione Gamma-irradiated sterilized
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Dimensioni (L x P x A) 5.7 x 2.4 x 0.8 in. (14.5 x 6.3 x 2.1cm)
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Tipo Pipetting Reservoir
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Altezza (sistema metrico) 2.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.5 cm
Imballaggio 10/Bag
Larghezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.3 cm