Learn More
Fisherbrand™ Disposable Divided Well Pipette Basins
Codice prodotto. 16666015 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Imballaggio:
10/Bag
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Imballaggio Dimensione della confezione
16666015 Sterile Individually Wrapped pezzi 50
15671424 Sterile 10/Bag pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16666015
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Disposable basins offer convenience, fast cleanup
  • Easy-pour corners for quick disposal of excess sample solution
  • Gamma-irradiated sterilized basins
  • Packaged in easy-to-open bags to reduce contamination risks
  • Divided well design allows for the pipetting of two reagents at the same time
  • Dimensions: 5.7L × 2.4W × 0.8 in.H (14.5 × 6.3 × 2.1cm)
Specifica
Descrizione Gamma-irradiated sterilized
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Dimensioni (L x P x A) 5.7 x 2.4 x 0.8 in. (14.5 x 6.3 x 2.1cm)
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Tipo Pipetting Reservoir
Altezza (sistema imperiale) 0.8 in.
Altezza (sistema metrico) 2.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 14.5 cm
Imballaggio Individually Wrapped
Larghezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.3 cm