Learn More
Fisherbrand™ Disposable Petri Dishes
Codice prodotto. 16640272 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Petri Dish without Pad
Quantità:
150 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 150
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Quantità Dimensione della confezione
16640272 Petri Dish without Pad 150 Pack pezzi 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16640272
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tight-fitting lid prevents dehydration.
Secure, tight-fitting lid helps to prevent dehydration.
Sterilized Petri Dishes
  • 47mm dishes can be used with solid agar medium or add absorbent pads for liquid medium
  • Molded polystyrene
Specifica
Monouso Single-use
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Tipo Petri Dish without Pad
Quantità 150 Pack
Diametro (sistema metrico) 47 mm