Learn More
Fisherbrand™ Bacinelle per pipette monouso
Codice prodotto. 11988485 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 ml
100 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
BUlk
Bag
Sacchetto
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 80
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Sterilità Imballaggio Dimensione della confezione
11988485 50 ml Sterile Sacchetto pezzi 80
17815334 25 mL Sterile Bag pezzi 100
11908495 50 ml Non-sterile BUlk pezzi 100
12369175 50 ml Non-sterile BUlk pezzi 100
11978485 50 ml Sterile BUlk pezzi 200
12399175 100 ml Sterile BUlk pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11988485
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Bacinelle monouso pratiche e rapide da pulire
Bacinelle monouso pratiche e rapide da pulire. Bacinelle per pipette monouso Fisherbrand™ confezionate in sacchetti ad apertura facilitata per ridurre i rischi di contaminazione.
  • Easy-pour corners for quick disposal of excess sample solution
25mL Well Basins
  • Dimensions: 5.7L × 2.4W × 0.8 in.H (14.5 × 6.3 × 2.1cm)
50mL Basins
  • Angled sides and V-shaped bottom permit easy withdrawal of sample solution
  • Basin is constructed of clear PVC; Sterile (unless opened)
  • Dimensions: 5.75L × 2.75W × 1 in.H (14.0 × 7 × 2.5cm)
100mL Basins
  • Versatile design allows ample clearance for all types of 4-, 8-, and 12-channel pipetters
  • Ideal for extended multichannel pipetting into microtiter plates, tubes, and deep-well blocks
  • Dimensions: 5.75L × 3.5W × 1.25 in.H (14.6 × 9 × 3.2cm)
Specifica
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Dimensioni (L x P x A) 5.75 x 2.75 x 1 pollici (14.6 x 7 x 2.54 cm)
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Tipo Bacinella per pipette
Altezza (sistema imperiale) 1 pollici
Altezza (sistema metrico) 2.54 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.75 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 14.6 cm
Imballaggio Sacchetto
Larghezza (sistema imperiale) 2.75 pollici
Larghezza (sistema metrico) 7 cm
Monouso Sì