Descrizione
The labels can be printed on and will not bleed. Perfect for distinguishing amongst various specimens.
Specifica
Specifica
| Colore | Blue |
| Formato | Sheet |
| Product Type | Dot Label |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | 0.5 to 1.5mL tubes |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 12.7 mm |