Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots in Laser Sheets
Codice prodotto. 17897191 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Orange
Purple
Red
Yellow
Diametro (sistema metrico):
9.55 mm
12.7 mm
Dimensione della confezione:
20 fogli
25 fogli
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
17897191 Assorted 9.55 mm 25 fogli
17827191 Blue 12.7 mm 20 fogli
17847191 Green 9.55 mm 20 fogli
17857191 Orange 9.55 mm 20 fogli
17867191 Purple 9.55 mm 20 fogli
17877191 Red 9.55 mm 20 fogli
17887191 Yellow 9.55 mm 20 fogli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 17897191
Spedizione stimata: 29-01-2027
Intended uses of cryostorage with liquid nitrogen, refrigeration and ultra-low temperature freezer applications. Come in an easy to use dispenser box with 20 sheets per pack.
The labels can be printed on and will not bleed. Perfect for distinguishing amongst various specimens.
Specifica
Colore Assorted
Formato Sheet
Product Type Dot Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) 0.5 to 1.5mL tubes
Diametro (sistema imperiale) 0.37 in.
Diametro (sistema metrico) 9.55 mm