Learn More
Fisherbrand™ Double Cytology Funnel with White Filter Cards
For the Shandon™ CytoSpin™ Centrifuge
730.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shandon Cytospin
Include White Filter Card; Sealing Caps
Volume (sistema metrico) Up to 0.25 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15291876
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
500/Cs. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Functional equivalent of the Shandon Double Cytofunnel™
  • Fully compatible with Shandon CytoSpin Centrifuge
  • White filter card is pre-attached and is designed for single use only
  • Funnel sealing caps included
  • For sample volumes of up to 0.25mL or less
  • Provides two deposition areas on each slide
Specifica
Specifica
Shandon Cytospin
White Filter Card; Sealing Caps
Up to 0.25 mL