Learn More
Fisherbrand™ Dropper Bulb
Codice prodotto. 12397579 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12397579 1 mL pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12397579 Fornitore Fisherbrand™ N. del fornitore HS20629A
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Make dispensing easier with Fisherbrand Dropper Bulbs. These bulbs, made of blue silicone come in two sizes for more convenience in the lab.
Make dispensing easier with Fisherbrand Dropper Bulbs. These bulbs, made of silicone rubber, come in two sizes for more convenience in the lab.
  • Made of silicone rubber
  • 1 mL capacity, 43 mm L x 13 mm OD (5 mm hole dia.)
  • Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Specifica
Punte compatibili 1 mL
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blu
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pasteur Pipette, Small Pipette, Medicine Dropper
Tipo di impugnatura Round
Materiale Silicone Rubber
Modello Bulb
Numero di canali 1
Sterilità Non-sterile
Tipo Bulb Dropper
Volume (sistema metrico) 1 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pasteur pipets, small-volume pipets and medicine droppers
Lunghezza (sistema metrico) 7 mm
Diametro (sistema imperiale) apertura 0.265 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 6.7 mm