Learn More
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polipropilene Easy Reader™
Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise. Provette da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati.
Marca:  Fisherbrand™
124.43 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21927" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.60000kg
Codice prodotto. 11512303
  • 186.00€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Provette coniche da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati. Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise.
  • Nonpyrogenic
  • Conical bottoms
  • Large labeling area
  • Sterile and nonsterile styles
  • With black graduations and white marking area
  • 15mL Tubes are graduated in 0.5mL subdivisions from 2 to 14.5mL
  • 50mL Tubes are graduated in 5mL increments from 5 to 50mL
Specifica
Specifica
2.1 in.
Polypropylene
500
Bulk
Sterile
115 mm
Conical
White Marking Spot
5 mL
15,000 x g
50 mL
Black graduations Packaged with two extra styrofoam racks
25
The recommended working temperature range for polypropylene and PET is the same (0 - 40°C)
Conical
1.69 oz.
Flat Cap
28 mm
Centrifuge Tube