Learn More
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polipropilene Easy Reader™
Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise. Provette da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati.
Marca:  Fisherbrand™
110.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21927" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.05000kg
Codice prodotto. 11849650
  • 161.00€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Provette coniche da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati. Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise.
  • Nonpyrogenic
  • Conical bottoms
  • Large labeling area
  • Sterile and nonsterile styles
  • With black graduations and white marking area
  • 15mL Tubes are graduated in 0.5mL subdivisions from 2 to 14.5mL
  • 50mL Tubes are graduated in 5mL increments from 5 to 50mL
Specifica
Specifica
0.7 in.
Polypropylene
500
Racked
Sterile
119 mm
Conical
White Marking Spot
0.5 mL
12,000 x g
15 mL
Black graduations
50
The recommended working temperature range for polypropylene and PET is the same (0 - 40°C)
Conical
0.50 oz.
Flat Cap
17 mm
Centrifuge Tube