Learn More
Fisherbrand™ Provette per centrifuga in polipropilene Easy Reader™
Codice prodotto. 11809650 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
50 mL
50 ml
Tipo di chiusura:
Flat Cap
Plug
Tappo piatto
Imballaggio:
25/busta
Bulk
In rack
Sterilità:
Sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di chiusura Imballaggio Sterilità Dimensione della confezione
11809650 50 mL Plug 25/busta Sterile pezzi 500
11765075 15 ml Plug 25/busta Sterile pezzi 500
11755075 15 ml Flat Cap 25/busta Sterile pezzi 500
11849650 15 ml Flat Cap In rack Sterile pezzi 500
11889640 15 ml Plug In rack Sterile pezzi 500
11935372 50 mL Flat Cap Bulk Sterile pezzi 125
11512303 50 mL Flat Cap Bulk Sterile pezzi 500
11899640 50 mL Plug In rack Sterile pezzi 500
11819650 50 ml Tappo piatto In rack Sterili pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11809650
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise. Provette da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati.
Provette coniche da centrifuga in polipropilene Fisherbrand™ Easy Reader™ di eccellente resistenza chimica in diversi formati. Graduazioni nere trasparenti stampate per letture precise.
  • Nonpyrogenic
  • Conical bottoms
  • Large labeling area
  • Sterile
  • With black graduations and white marking area
  • 15mL Tubes are graduated in 0.5mL subdivisions from 2 to 14.5mL
  • 50mL Tubes are graduated in 5mL increments from 5 to 50mL
Order Info
Disponibili confezionati in rack o manicotti in schiuma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità 95 kPa
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polipropilene
Include Packaged with two extra styrofoam racks
N. per confezione 25
Imballaggio 25/busta
Tolleranza The recommended working temperature range for polypropylene and PET is the same (0 - 40°C)
Sterilità Sterile
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Plug
Diametro (sistema metrico) 28 mm
Graduazioni 5 mL
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 15,000 x g