Description
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
- Completamente autoclavabile — È possibile sterilizzare a vapore in autoclave l'intera pipetta
- Espulsione del puntale a sfioramento — Il meccanismo consente di ridurre la forza di espulsione del puntale fino al 50%
- Impugnatura ergonomica, comoda e leggera — Presa comoda e facile applicazione del puntale
- Puntali per pipette SureOne™ — Per prestazioni di pipettaggio di livello superiore
- Pistone di erogazione di livello superiore — Determina il 150% di spinta dell'aria in più rispetto ai normali pistoni per l'erogazione di gocce microscopiche
Warranty
Tre anni.
Specifications
Specifications
| Accuracy | Da 0,8 a 3% |
| Punte compatibili | Puntali SureOne™ |
| Autoclavabile | Sterilizzabili in autoclave |
| Da utilizzare con | SureOne™ Tip |
| Product Line | Elite |
| Tipo | Micro |
| Volume (sistema metrico) | Da 10 a 100 μl |
| Stile delle dita | Ergonomico |
| Include | Certificato di calibrazione, strumento di calibrazione in laboratorio |
| Incrementi | 0,2 μl |
| Show More |
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.