Learn More
Fisherbrand™ Pipette a volume regolabile Elite™
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse È possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI (Repetitive Strain Injury, lesioni da stress fisici ripetuti).
Marca: Fisherbrand™
207.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21924" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.23040kg
Descrizione
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
- Completamente autoclavabile — il pipettatore completo può essere sterilizzato in autoclave a vapore
- Espulsione a sfioro del puntale — un meccanismo a ingranaggi riduce la forza di espulsione del puntale fino al 50%
- Impugnatura ergonomica, comoda e leggera — presa comoda e facile applicazione del puntale
- Puntali per pipettatore SureOne™ — per prestazioni superiori di pipettaggio
- Eccezionale pistone di erogazione — eroga il 150% in più di aria rispetto al pistone tradizionale di erogazione delle gocce microscopiche
Specifica
1 to 3% | |
Autoclavable | |
Elite™ | |
2 to 20 μL | |
Calibration certificate, in-lab calibration tool | |
Soft touch tip ejection |
SureOne™ tips | |
SureOne™ Tip | |
Micro Pipette | |
Ergonomic | |
0.02μL | |
3 Years |