Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini per conservazione criogenica a filettatura interna ed esterna
Codice prodotto. 11777939 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 ml
2 ml
5 ml
Stile filo:
Esterna
Internal
Interno
Materiale chiusura:
HDPE
Polipropilene
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Stile filo Materiale chiusura Dimensione della confezione
11777939 1.2 ml Esterna HDPE pezzi 100
11787939 2 ml Esterna HDPE pezzi 100
11797939 5 ml Esterna HDPE pezzi 50
11311675 1.2 ml Interno Polipropilene pezzi 1000
11321675 2 ml Interno Polipropilene pezzi 1000
11331675 5 ml Internal Polypropylene pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Le fiale criogeniche si possono impiegare solo nella fase vapore dell'azoto liquido e non possono essere impiegate per la conservazione nella fase liquida dell'azoto liquido. L'immersione delle fiale nell'azoto in fase liquida potrebbe comportare la penetrazione del gas liquido nella fiala con una conseguente vaporizzazione rapida del liquido a seguito della rimozione e possibilità di esplosione violenta o di perdita dal perimetro della fiala o della chiusura.
Per evitare l'esplosione di fiale criogeniche, non riempire mai eccessivamente le unità di conservazione in azoto liquido. Esaminare sempre le fiale prima dell'uso per essere certi che non vi siano difetti visibili attorno ai bordi della chiusura. Per rimuovere le fiale dalla conservazione criogenica utilizzare sempre maschere di protezione, guanti di protezione pesanti e abbigliamento protettivo da laboratorio. Lasciare sempre che la temperatura delle fiale aumenti lentamente in un armadio a sicurezza biologica. Non riutilizzare mai le fiale criogeniche.
Codice prodotto. 11777939
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le fiale criogeniche si possono impiegare solo nella fase vapore dell'azoto liquido e non possono essere impiegate per la conservazione nella fase liquida dell'azoto liquido. L'immersione delle fiale nell'azoto in fase liquida potrebbe comportare la penetrazione del gas liquido nella fiala con una conseguente vaporizzazione rapida del liquido a seguito della rimozione e possibilità di esplosione violenta o di perdita dal perimetro della fiala o della chiusura.
Per evitare l'esplosione di fiale criogeniche, non riempire mai eccessivamente le unità di conservazione in azoto liquido. Esaminare sempre le fiale prima dell'uso per essere certi che non vi siano difetti visibili attorno ai bordi della chiusura. Per rimuovere le fiale dalla conservazione criogenica utilizzare sempre maschere di protezione, guanti di protezione pesanti e abbigliamento protettivo da laboratorio. Lasciare sempre che la temperatura delle fiale aumenti lentamente in un armadio a sicurezza biologica. Non riutilizzare mai le fiale criogeniche.
Fiale disponibili con filettatura esterna e chiusure in HDPE per tecniche asettiche oppure con filettatura interna, chiusure in polipropilene e guarnizione in silicone per una tenuta ermetica
  • Sterile; non autoclavabile
  • Prodotto non citotossico, apirogeno
  • Grande area scrivibile bianca
  • Graduazioni con incrementi di 0.5 ml
  • Per l'impiego con i codificatori a colori Fisherbrand per facilitare l'identificazione dei campioni
Filettatura esterna
  • Fondo conico
  • Polietilene ad alta densità
  • Autoportante
Filettatura interna
  • Guarnizione in silicone
  • Polipropilene
  • Fondo conico o sferico e piede a stella
Fiale da impiegare esclusivamente per scopi di ricerca; non per diagnosi in vitro o impieghi parenterali.
Per la conservazione di materiali biologici in congelatori meccanici o in azoto liquido in fase vapore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.53 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 13.5 mm
Materiale Polipropilene
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 1.2 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per lo stoccaggio di materiali biologici in congelatori meccanici o nella fase vapore dell'azoto liquido
Altezza (sistema imperiale) 1.49 pollici
N. per custodia 10
N. per confezione 100/conf.
Stile Conico
Stile filo Esterna
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Not Autoclavable
Altezza (sistema metrico) 38 mm