Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini per conservazione criogenica a filettatura interna ed esterna
Codice prodotto. 11787939 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 ml
2 ml
5 ml
Stile filo:
Esterna
Internal
Interno
Materiale chiusura:
HDPE
Polipropilene
Polypropylene
Pakningsstørrelse:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volume (sistema metrico) Stile filo Materiale chiusura Pakningsstørrelse
11787939 2 ml Esterna HDPE pezzi 100
11777939 1.2 ml Esterna HDPE pezzi 100
11797939 5 ml Esterna HDPE pezzi 50
11311675 1.2 ml Interno Polipropilene pezzi 1000
11321675 2 ml Interno Polipropilene pezzi 1000
11331675 5 ml Internal Polypropylene pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Le fiale criogeniche si possono impiegare solo nella fase vapore dell'azoto liquido e non possono essere impiegate per la conservazione nella fase liquida dell'azoto liquido. L'immersione delle fiale nell'azoto in fase liquida potrebbe comportare la penetrazione del gas liquido nella fiala con una conseguente vaporizzazione rapida del liquido a seguito della rimozione e possibilità di esplosione violenta o di perdita dal perimetro della fiala o della chiusura.
Per evitare l'esplosione di fiale criogeniche, non riempire mai eccessivamente le unità di conservazione in azoto liquido. Esaminare sempre le fiale prima dell'uso per essere certi che non vi siano difetti visibili attorno ai bordi della chiusura. Per rimuovere le fiale dalla conservazione criogenica utilizzare sempre maschere di protezione, guanti di protezione pesanti e abbigliamento protettivo da laboratorio. Lasciare sempre che la temperatura delle fiale aumenti lentamente in un armadio a sicurezza biologica. Non riutilizzare mai le fiale criogeniche.
Artikelnummer. 11787939
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Se alle kampagner
In stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Le fiale criogeniche si possono impiegare solo nella fase vapore dell'azoto liquido e non possono essere impiegate per la conservazione nella fase liquida dell'azoto liquido. L'immersione delle fiale nell'azoto in fase liquida potrebbe comportare la penetrazione del gas liquido nella fiala con una conseguente vaporizzazione rapida del liquido a seguito della rimozione e possibilità di esplosione violenta o di perdita dal perimetro della fiala o della chiusura.
Per evitare l'esplosione di fiale criogeniche, non riempire mai eccessivamente le unità di conservazione in azoto liquido. Esaminare sempre le fiale prima dell'uso per essere certi che non vi siano difetti visibili attorno ai bordi della chiusura. Per rimuovere le fiale dalla conservazione criogenica utilizzare sempre maschere di protezione, guanti di protezione pesanti e abbigliamento protettivo da laboratorio. Lasciare sempre che la temperatura delle fiale aumenti lentamente in un armadio a sicurezza biologica. Non riutilizzare mai le fiale criogeniche.
Fiale disponibili con filettatura esterna e chiusure in HDPE per tecniche asettiche oppure con filettatura interna, chiusure in polipropilene e guarnizione in silicone per una tenuta ermetica
  • Sterile; not autoclavable
  • Noncytotoxic, nonpyrogenic
  • Large white writing area
  • Graduations in 0.5mL increments
  • Use with Fisherbrand Color Coders for easier sample identification
Externally threaded
  • Conical-style bottom
  • High density polyethylene
  • Self-standing
Internally threaded
  • With silicone gasket
  • Polypropylene
  • Conical- or round-style bottoms with a star-style foot
Vials are for research use only; not for in vitro diagnosis or parenterals.
Suitable for storage of biological materials in mechanical freezers or in the vapor phase of liquid nitrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.53 in.
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 13.5 mm
Materiale Polipropilene
Pre-intagliato No
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 2 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per lo stoccaggio di materiali biologici in congelatori meccanici o nella fase vapore dell'azoto liquido
Altezza (sistema imperiale) 1.88 in.
N. per custodia 10
N. per confezione 100/conf.
Stile Conico
Stile filo Esterna
Volume (sistema metrico) totale 2 mL
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Tappo a vite
Quantità 100 Pk., 10 Cs.
Marking Spot Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mechanical Freezers or LN Dewars
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità Marchio CE
Altezza (sistema metrico) 48 mm
Conservante None
Product Type Cryogenic Vial
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.