Learn More
Justman Brush Flexible-Handle Brushes
Codice prodotto. 11839000 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
35.56 cm
43,18 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
500mL flasks
Fiasche da 1000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11839000 43,18 cm Fiasche da 1000 ml Pezzo
15853668 35.56 cm 500mL flasks pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11839000
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La singola fila di setole morbide si adatta facilmente al collo della fiasca
Designed for cleaning Erlenmeyer, filtering, Kjeldahl, Nephelo, pear-shaped, round-bottom, flat-bottom, reaction and volumetric flasks.
  • L'impugnatura in plastica si piega per consentire l'adesione delle setole alla forma del contenitore
  • L'impugnatura è dotata di anello per essere appesa
Specifica
Product Type Spazzola per fiasche
Materiale maniglia Plastica
Tipo di maniglia Flessibile
Diametro (sistema imperiale) setole 1,75 pollici
Diametro (sistema metrico) setole 4,4 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fiasche da 1000 ml
Include Anello di sospensione
Lunghezza (sistema imperiale) 17in.
Lunghezza (sistema imperiale) setole 5in.
Lunghezza (sistema metrico) 43,18 cm
Lunghezza (sistema metrico) setole 12,7 cm
N. di file di setole 1