Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Macro Cells With PTFE Lids
Codice prodotto. 15216043 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 4 Pk./Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15216043 2/Pk., 8 Pk./Cs. pezzi 2
15296053 4/Pk., 4 Pk./Cs. pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15216043
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Includes
PTFE lid or stopper
Fit standard spectrophotometer cell holders
  • All cells are 12.5mm wide
  • 10mm path length rectangular cells
  • Reduce reagent use with micro cells
  • Wavelength range for all cells is 200 to 2500nm
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Specifications
Tipo Macro Fluorescence Cell
Capacità (sistema metrico) 3000 μL
Materiale Quartz
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 10mm
Quantità 2/Pk., 8 Pk./Cs.
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forma Rectangle