Learn More
Fisherbrand™ PurSwab Foam Swabs
Codice prodotto. 16438115 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
13.1 cm
14.9 cm
Materiale maniglia:
Polypropylene
Wood
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Materiale maniglia Dimensione della confezione
16438115 13.1 cm Polypropylene pezzi 50
16458115 14.9 cm Wood pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16438115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.25€
    51.28€ / pezzi 50
    Risparmia 16.97€
    24% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Flexible foam applicators. Tip is comprised of an open-cell polyurethane foam. Ideal for a variety of cleaning applications.
Flexible mini-tip foam applicators. Tip is comprised of an open-cell polyurethane foam. Ideal for a variety of cleaning applications.
Used in controlled environments, cleanrooms and industrial settings.  Coating rechargeable copier cartridges.  Applying solutions or solvents.  General cleaning swab.  Tip is thermally bonded to handle so there is no contaminating adhesives used.  Tip is lint and residue free.  Can be used with IPA and DI water or dry. Made in USA
Specifica
Quantità 50
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, FDA GMP's
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.245 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 5.17 in.
Da utilizzare con (applicazione) Coating rechargeable copier cartridges, applying solutions or solvents, general cleaning
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 0.622 cm
Lunghezza (sistema metrico) 13.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 12.7 cm
Spessore (sistema metrico) 0.375 in.
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.89 in.
Length (Metric) Tip 2.2 cm
Diametro (sistema metrico) punta 1.745 cm
Diametro (sistema imperiale) punta 0.687 in.
Grado Medical
Sterilità Non-sterile
Tipo di adesivo Thermal
Materiale maniglia Polypropylene
Stile punta Rectangle
Tip Material Polyurethane Foam